Merck
764140
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-hexylthiophene
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15BrS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5265
gęstość
1.2225 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCc1csc(Br)c1
InChI
1S/C10H15BrS/c1-2-3-4-5-6-9-7-10(11)12-8-9/h7-8H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
IKXKKFNSZQNRFR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)