Kluczowe dokumenty
735345
5-Carboxythiophene-2-boronic acid pinacol ester
96%
Synonim(y):
5-Carboxy-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene, 5-Carboxy-2-thienylboronic acid pinacol ester
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
solid
mp
176-181 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(s2)C(O)=O
InChI
1S/C11H15BO4S/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)8-6-5-7(17-8)9(13)14/h5-6H,1-4H3,(H,13,14)
Klucz InChI
YLZRZHOUXZZBTF-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)