Merck
764108
Sigma-Aldrich
4-Phenylbutyric-d11 acid
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
C6(D)5(C(D)2)3COOH
Masa cząsteczkowa:
175.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Postać
solid
przesunięcie masy
M+11
ciąg SMILES
OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])=O
InChI
1S/C10H12O2/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D2,5D,6D,7D2,8D2
Klucz InChI
OBKXEAXTFZPCHS-VRWITDQQSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G van Straten et al.
Scientific reports, 7(1), 13112-13112 (2017-10-17)
Urea cycle enzyme deficiency (UCED) patients with hyperammonemia are treated with sodium benzoate (SB) and sodium phenylacetate (SPA) to induce alternative pathways of nitrogen excretion. The suggested guidelines supporting their use in the management of hyperammonemia are primarily based on