Kluczowe dokumenty
PHR3082
Phenylbutyrate Related Compound C
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonim(y):
Cyclohexanebutyric acid, 4-Cyclohexylbutyric acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1614534
rodzina API
sodium phenylbutyrate
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 mg
mp
30-32 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
OC(=O)CCCC1CCCCC1
InChI
1S/C10H18O2/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h9H,1-8H2,(H,11,12)
Klucz InChI
UVZMNGNFERVGRC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)