Merck
PHR3081
Supelco
Phenylbutyrate Related Compound B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonim(y):
α-Tetralone, 3,4-Dihydro-1(2H)-naphthalenone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.19
Beilstein:
607374
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1614556
rodzina API
sodium phenylbutyrate
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 200 mg
współczynnik refrakcji
n20/D 1.568 (lit.)
bp
113-116 °C/6 mmHg (lit.)
mp
2-7 °C (lit.)
gęstość
1.099 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H10O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6H,3,5,7H2
Klucz InChI
XHLHPRDBBAGVEG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)