Merck
760897
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol), 32 hydroxyl dendron, generation 4
average Mn 24,000
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
opis
hydroxyl surface groups
Poziom jakości
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
PEG Mn 20,000 (n~450; esterified with 16 OH groups)
PEG average Mn 20,000
average Mn 24,000
Właściwości
generation 4
liczba grup powierzchniowych
32
temp. przejścia
Tm 56-61 °C
grupa funkcyjna
hydroxyl
Opis ogólny
Dendrymery to symetrycznie rozgałęzione struktury polimerowe i monodyspersyjne makrocząsteczki. Posiadają jednolity rozmiar, rozpuszczalność w wodzie i modyfikowalną funkcjonalność powierzchni. Sieciowanie z glikolem polietylenowym skutkuje bardzo wysoką zawartością wody.
Zastosowanie
1. Nanourządzenia dendrytyczne do zastosowań terapeutycznych.
2. Modyfikacja powierzchni do celowania, obrazowania i dostarczania leków
3. Koniugat przeciwciało-dendrymer
4. Leki przeciwwirusowe
5. Rusztowania do naprawy tkanek
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anil K Patri et al.
Current opinion in chemical biology, 6(4), 466-471 (2002-07-23)
Dendrimers are synthetic, highly branched, mono-disperse macromolecules of nanometer dimensions. Started in the mid-1980s, the research investigations into the synthetic methodology, physical and chemical properties of these macromolecules are increasing exponentially with growing interest in this field. Potential applications for
Degradable Poly(ethylene glycol) Hydrogels
for 2D and 3D Cell Culture
Kasko A
Material Matters, 6(3), 67-75 null