Kluczowe dokumenty
901031
Sigma-Aldrich
Polyvinyl alcohol (PVA) printing filament
2.85 mm
Synonim(y):
10239, Włókno PVA
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
opis
Filament diameter: 2.85 ± 0.10 mm
Filament roundness: ≥95%
Melt flow rate: 14-20 g/10 min
Melt temperature: ± 163 °C
Print temperature: ±180-205 °C
Specific gravity: 1.23 g/cc
Spool hub diameter: 52 mm
Spool size (D x H): 200 mm x 55 mm
Viscat softening temperature: ± 60.2 °C
Formularz
solid (filament)
kolor
colorless
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Klucz InChI
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Filament do druku z alkoholu poliwinylowego (PVA) to rozpuszczalny w wodzie materiał nośny do wielowarstwowego druku 3D o złożonej architekturze. PVA jest szeroko stosowany w tradycyjnych gałęziach przemysłu, takich jak tekstylia i papiernictwo, a także w szerokiej gamie powłok. Ten bezbarwny, bezwonny i wysokiej jakości filament wytłacza się w temperaturze od 180 do 205°C i nadaje się do wszystkich stacjonarnych drukarek 3D opartych na technologii RepRap, takich jak MakerBot, Ultimaker, RepRap (Mendel, Huxley, Prusa), UP!, Solidoodle, Leapfrog itp. PVA charakteryzuje się dobrą przyczepnością do materiałów PLA i nylonu i ulega biodegradacji w wodzie bez niebezpiecznych produktów ubocznych. Chociaż PVA jest rozpuszczalny w zimnej wodzie, proces rozpuszczania można przyspieszyć, stosując stale podgrzewaną kąpiel z ciepłą wodą. Gdy filament nie jest używany, powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej w suchych warunkach, np. w szczelnej plastikowej torbie lub w zamkniętym pojemniku ze środkiem osuszającym. Zalecane początkowe ustawienia drukarki można znaleźć w pliku "Ogólne ustawienia drukowania".
Zastosowanie
Ze względu na rozpuszczalność w wodzie i biokompatybilność, filamenty z polialkoholu winylowego (PVA) są najczęściej stosowane jako materiał ofiarny w tworzeniu konstrukcji inżynierii tkankowej o unikalnej i skomplikowanej architekturze. Zastosowanie tego materiału pozwala na drukowanie rusztowań o dużych zwisach, głębokich wnękach wewnętrznych i/lub skomplikowanej geometrii. Oprócz zastosowania jako materiał ofiarny, filamenty PVA zostały również wykorzystane do drukowania nowych urządzeń do doustnego podawania leków i tabletek.
Informacje prawne
Produkt Formfutura VOF
AquaSolve is a trademark of Formfutura VOF
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Alice Melocchi et al.
International journal of pharmaceutics, 509(1-2), 255-263 (2016-05-25)
Fused deposition modeling (FDM) is a 3D printing technique based on the deposition of successive layers of thermoplastic materials following their softening/melting. Such a technique holds huge potential for the manufacturing of pharmaceutical products and is currently under extensive investigation.
Shuai Li et al.
ACS applied materials & interfaces, 8(38), 25096-25103 (2016-09-09)
Despite considerable advances in tissue engineering over the past two decades, solutions to some crucial problems remain elusive. Vascularization is one of the most important factors that greatly influence the function of scaffolds. Many research studies have focused on the
R Hernández-Córdova et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 104(8), 1912-1921 (2016-03-19)
Biomaterial scaffolds are a key part of cardiac tissue engineering therapies. The group has recently synthesized a novel polycaprolactone based polyurethane-urea copolymer that showed improved mechanical properties compared with its previously published counterparts. The aim of this study was to
Tatsuaki Tagami et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 40(3), 357-364 (2017-03-03)
Three-dimensional (3D) printers have been applied in many fields, including engineering and the medical sciences. In the pharmaceutical field, approval of the first 3D-printed tablet by the U.S. Food and Drug Administration in 2015 has attracted interest in the manufacture
Soumyaranjan Mohanty et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 55, 569-578 (2015-06-29)
One of the major challenges in producing large scale engineered tissue is the lack of ability to create large highly perfused scaffolds in which cells can grow at a high cell density and viability. Here, we explore 3D printed polyvinyl