901029
Polyvinyl alcohol (PVA) printing filament
1.75 mm
Synonim(y):
10239, Włókno PVA
About This Item
Polecane produkty
opis
Filament diameter: 1.75 ± 0.05 mm
Filament roundness: ≥95%
Melt flow rate: 14-20 g/10 min
Melt temperature: ± 163 °C
Print temperature: ±180-205 °C
Specific gravity: 1.23 g/cc
Spool Hub Diameter: 52 mm
Spool Size (D x H): 200 mm x 55 mm
Viscat softening temperature: ± 60.2 °C
Formularz
solid (filament)
kolor
colorless
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Klucz InChI
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)