Kluczowe dokumenty
755680
Strontium aluminate
-100 mesh, 99.5% trace metals basis
Synonim(y):
Aluminum strontium oxide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.5% trace metals basis
Postać
powder
wielkość cząstki
-100 mesh
ciąg SMILES
O=[Al]O[Sr]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.4O.Sr
Klucz InChI
YDLZPNUJQDLFBZ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Advanced Inorganic Materials for Solid State Lighting
Trzy podejścia generują białe światło, w tym konwersję w dół opartą na diodach LED do szerszych zastosowań.