Merck
748471
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-bromobenzoic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6BrNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
174-178 °C
grupa funkcyjna
bromo
carboxylic acid
ciąg SMILES
Nc1c(Br)cccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Klucz InChI
SRIZNTFPBWRGPB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
322.7 °F
Temperatura zapłonu (°C)
161.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)