Merck
ALD00558
Sigma-Aldrich
1-((3,5-Difluorophenyl)sulfonyl)bicyclo[1.1.0]butane
95%
Synonim(y):
Odczynnik do cyklobutylacji Barana
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8F2O2S
Masa cząsteczkowa:
230.23
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
1-((3,5-difluorofenylo)sulfonylo)bicyklo[1.1.0]butan może być stosowany jako czynnik cyklobutylujący do wprowadzania grupy bicykobutanowej do różnych amin i tioli bez wpływu na inne grupy funkcyjne.
Zastosowanie
Poniższy "sprężynowy" elektrofil jest wygodnym odczynnikiem do instalacji cyklobutanu do pierwszo- i drugorzędowych amin. Produkt ten jest jednym z kilku syntetycznie użytecznych odczynników opisanych przez Barana i współpracowników w zakresie aminowania z uwalnianiem naprężeń.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
1-((3, 5-Difluorophenyl) sulfonyl) bicyclo [1.1. 0] butane
Lopchuk JM and Baran PS
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 1-3 (2001)