Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA010698
Sigma-Aldrich
Anti-ATP1B2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Sodium/potassium- dependent ATPase subunit beta-2, Anti-Sodium/potassium-transporting ATPase subunit beta-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
TVSDHTPKYQDRLATPGLMIRPKTENLDVIVNVSDTESWDQHVQKLNKFLEPYNDSIQAQKNDVCRPGRYYEQPDNGVLNYPKRACQFNRTQLGNCSGIGDST
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATP1B2(482)
Opis ogólny
Gen ATP1B2 (ATPase, Na+/K+ transporting, β 2 polypeptide) koduje członka rodziny białek łańcuchowych β ATPaz Na+/K+ i H+/K+ oraz podrodziny Na+/K+ -ATPaz. Podstawowa Na+/K+ -ATPaza zawiera katalityczną podjednostkę α i N-glikozylowaną podjednostkę β, która uczestniczy w dojrzewaniu i celowaniu błonowym enzymu. Podjednostka α występuje w czterech izoformach (α1, α2, α3 i α4), a podjednostka β obejmuje trzy izoformy (β1, β2 i β3). ATP1B2, gen podjednostki β2, składa się z siedmiu eksonów przeplatanych sześcioma intronami.
Immunogen
Sodium/potassium-transporting ATPase subunit beta-2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Na+/K+ -ATPaza (NKA) jest transporterem przezbłonowym, który odgrywa istotną rolę w tworzeniu i utrzymywaniu gradientu elektrochemicznego jonów Na+ i K+ przez błonę plazmatyczną. Gradient ten ułatwia osmoregulację, transport kilku cząsteczek, transport hydronium i metabolizm energetyczny oraz pobudliwość elektryczną nerwów i mięśni. Podjednostka β2 kodowana przez gen ATP1B2 (ATPase, Na+/K+ transporting, β 2 polypeptide) funkcjonuje w utrzymaniu stabilności NKA i hamuje spadek aktywności NKA w odpowiedzi na stres. Podjednostka ta jest również zaangażowana w regulację liczby pomp sodowych transportowanych do błony plazmatycznej.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71901
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zeying Wang et al.
Molecular biology reports, 38(3), 1749-1755 (2010-09-16)
Genetic association analysis was applied to examine the effect of the Na(+)/K(+)-ATPase beta 2 subunit (ATP1B2) gene on rectal temperature, milk traits, K(+) levels and Na(+)/K(+)-ATPase (NKA) activity in the red blood cells of 1001 Chinese Holstein cows under normal
J Avila et al.
Gene, 208(2), 221-227 (1998-04-03)
We cloned and characterized the human Na,K-ATPase beta 2-subunit gene. The gene encompasses over 8 kb at chromosome 17 in the human genome and is composed of seven exons. Primer extension analysis identified a major transcription initiation site 529 bases
Florian Hilbers et al.
Scientific reports, 6, 20442-20442 (2016-02-06)
The vital gradients of Na(+) and K(+) across the plasma membrane of animal cells are maintained by the Na,K-ATPase, an αβ enzyme complex, whose α subunit carries out the ion transport and ATP hydrolysis. The specific roles of the β
Ting-Fang Chen et al.
Protein expression and purification, 37(1), 47-52 (2004-08-06)
Na+, K+-ATPase beta2 subunit (NKA1b2) is not only a regulator of Na+, K+-ATPase, but also functions in the interaction between neuron and glia cells as a Ca2+-dependent adhesion molecule. To further study the function of NKA1b2, the anti-NKA1b2 polyclonal antibody