Merck
ALD00560
Sigma-Aldrich
1-((3,5-Difluorophenyl)sulfonyl)bicyclo[2.1.0]pentane
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H10F2O2S
Masa cząsteczkowa:
244.26
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=S(C1=CC(F)=CC(F)=C1)(C23CCC2C3)=O
InChI
1S/C11H10F2O2S/c12-8-3-9(13)5-10(4-8)16(14,15)11-2-1-7(11)6-11/h3-5,7H,1-2,6H2
Klucz InChI
IZBMPDKWKGIJQD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
The following "spring-loaded" electrophile is a convenient reagent for the installation of cyclopentane to primary and secondary amines. This product is one of several synthetically useful reagents reported by Baran and coworkers on Strain-release amination.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)