Merck
748285
Sigma-Aldrich
3-(Aminomethyl)-1-methylindole
96%
Synonim(y):
(1-Methyl-1H-indo-3-yl)methanamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.617
gęstość
1.098 at 25 °C
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
Cn1cc(CN)c2ccccc12
InChI
1S/C10H12N2/c1-12-7-8(6-11)9-4-2-3-5-10(9)12/h2-5,7H,6,11H2,1H3
Klucz InChI
NOFZMDGMQKRLIV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)