Kluczowe dokumenty
754366
6-(Aminomethyl)indole
97%
Synonim(y):
(1H-Indol-6-yl)methylamine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
135-140 °C
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
NCc1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C9H10N2/c10-6-7-1-2-8-3-4-11-9(8)5-7/h1-5,11H,6,10H2
Klucz InChI
FURRUNQWZZOXOT-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)