przydatność reakcji
core: copper
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp
160-165 °C
aktywacja fotokatalizatora
530 nm
ciąg SMILES
COC(C=C1)=CC=C1C2=CC=C3C4=[N]2[Cu+]5([N]6=C(C7=[N]5C(C8=CC=C(C=C8)OC)=CC=C7C=C9)C9=CC=C6C%10=CC=C(C=C%10)OC)[N]%11=C4C(C=C3)=CC=C%11C%12=CC=C(C=C%12)OC.[Cl-]
InChI
1S/2C26H20N2O2.ClH.Cu/c2*1-29-21-11-5-17(6-12-21)23-15-9-19-3-4-20-10-16-24(28-26(20)25(19)27-23)18-7-13-22(30-2)14-8-18;;/h2*3-16H,1-2H3;1H;/q;;;+1/p-1
Klucz InChI
IBGXDIBAFXUDFP-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)