Merck
747610
Sigma-Aldrich
9-Mesityl-10-methylacridinium perchlorate
95%
Synonim(y):
10-Methyl-9-(2,4,6-trimethylphenyl)acridinium perchlorate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H22ClNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
411.88
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: acridinium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
aktywacja fotokatalizatora
450 nm
ciąg SMILES
CC1=CC(C)=CC(C)=C1C2=C3C(C=CC=C3)=[N+](C)C4=CC=CC=C42.O=Cl(=O)([O-])=O
InChI
1S/C23H22N.ClHO4/c1-15-13-16(2)22(17(3)14-15)23-18-9-5-7-11-20(18)24(4)21-12-8-6-10-19(21)23;2-1(3,4)5/h5-14H,1-4H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
Klucz InChI
LFMBERYWDLWXNO-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)