Merck
741531
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1,2-diamino-5-fluorobenzene
97%
Synonim(y):
3-Bromo-5-fluoro-1,2-phenylenediamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6BrFN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
70-75 °C
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Nc1cc(F)cc(Br)c1N
InChI
1S/C6H6BrFN2/c7-4-1-3(8)2-5(9)6(4)10/h1-2H,9-10H2
Klucz InChI
VCINLTLIJKUOQC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)