Merck
738557
Sigma-Aldrich
Platinum on graphitized carbon
greener alternative
extent of labeling: 40 wt. % loading
Synonim(y):
40% Pt on Vulcan XC72, 40% Pt/Vulcan
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Pt
Masa cząsteczkowa:
195.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: platinum
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zakres etykietowania
40 wt. % loading
wielkość cząstki
<5 nm (Pt)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Klucz InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Platinum on graphitized carbon (40% Pt/Vulcan XC72) is a high surface area material that is used as an electrocatalyst for the development of electrolytic fuel cells and direct methanol fuel cells. It can also be used in the formation of a non-enzymatic sensor for the oxidation of glucose.
Inne uwagi
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Oxygen reduction on a high-surface area Pt/Vulcan carbon catalyst: a thin-film rotating ring-disk electrode study
Paulus UA, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 495(2), 134-145 (2001)
Produkty
Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.
Ogniwa paliwowe z membraną protonowymienną (PEM) działają w stosunkowo niskich temperaturach i składają się z dwóch elektrod oraz przewodzącego elektrolitu.