Merck
733539
Sigma-Aldrich
N-Boc-pyrrole-2-boronic acid MIDA ester
95%
Synonim(y):
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrole-2-boronic acid MIDA ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H19BN2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
166-171 °C
ciąg SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccn2C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H19BN2O6/c1-14(2,3)21-13(20)17-7-5-6-10(17)15-22-11(18)8-16(4)9-12(19)23-15/h5-7H,8-9H2,1-4H3
Klucz InChI
HASMDYSWFBSATG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
N-Boc-pyrrole-2-boronic acid MIDA ester can be used:
  • As a starting material for the synthesis of marine natural product pentabromopseudilin.
  • To prepare 5,5′-(3,4-dihexylthiophene-2,5-diyl)bis(1H-pyrrole-2-carbaldehyde), a key intermediate for the synthesis of thiophene based novel macrocycles.
  • As a substrate in the palladium-catalyzed one-pot meta arylation of bromo substituted 2-phenylpyridine.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Two-step total synthesis of an anti-MRSA and myosin-inhibiting marine natural product pentabromopseudilin via Suzuki-Miyaura coupling of a MIDA boronate ester
Kum D, et al.
Tetrahedron Letters, 58(34), 3374-3376 (2017)