Merck
731366
Sigma-Aldrich
Diethylphosphine
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H11P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
gęstość
0.782 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CCPCC
InChI
1S/C4H11P/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
VZZJVOCVAZHETD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Amanda Preske et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 17(5), 681-686 (2015-12-15)
The most common method of synthesizing colloidal quantum dots (QDs) relies on an increasing particle size through increasing reaction time. We demonstrate a synthesis where the QD size is programmable through the use of a secondary phosphine sulfide precursor. The