Merck
727075
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-Mandelic acid
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Synonim(y):
(R)-α-Hydroxyphenylacetic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
Beilstein:
2691094
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.5%
99%
Formularz
crystals
czystość optyczna
enantiomeric excess: ≥98.5%
mp
131-133 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
hydroxyl
phenyl
ciąg SMILES
O[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m1/s1
Klucz InChI
IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
Opis ogólny
Kwas(R)-(-)-migdałowy jest chiralnym środkiem rozdzielającym, który jest również stosowany jako chiralny blok budulcowy w przygotowywaniu półsyntetycznych cefalosporyn, środków przeciwnowotworowych i penicylin.
Zastosowanie
Można stosować kwas(R)-(-)-migdałowy:
  • Jako chiralny kwas w rozdzielaniu soli diastereomerycznych do syntezy chiralnego bloku budulcowego na bazie pirydoindolu.
  • W badaniu chiralnej selektywności kwasowej chiralnych polimerów przewodzących na bazie poli(3,4-etylenodioksytiofenu) (PEDOT).
Informacje prawne
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
>374.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 190 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chiral acid selectivity displayed by PEDOT electropolymerised in the presence of chiral molecules
Sulaiman Y and Kataky R
Analyst, 137(10), 2386-2393 (2012)
Chao Ma et al.
Chirality, 23(5), 379-382 (2011-04-14)
This work reports the chiral separation of D,L-mandelic acid with cellulose membranes. Cellulose was chosen as membrane material because it possesses multichiral carbon atoms in its molecular structure unit. The flux and permselective properties of membrane using aqueous solutions of
Liang Jin et al.
Zeitschrift fur Naturforschung. C, Journal of biosciences, 66(9-10), 499-506 (2011-12-24)
To study the effects of mandelic acid (MA) on the brown planthopper (BPH), Nilaparvata lugens, the survival rate and behaviour of BPH fed on an artificial diet with different dosages of MA was observed. The survival rate of BPH decreased
Zhoutong Sun et al.
Microbial cell factories, 10, 71-71 (2011-09-14)
Mandelic acid (MA), an important component in pharmaceutical syntheses, is currently produced exclusively via petrochemical processes. Growing concerns over the environment and fossil energy costs have inspired a quest to develop alternative routes to MA using renewable resources. Herein we
M Monier et al.
International journal of biological macromolecules, 55, 207-213 (2013-01-30)
An enantioselective S-mandelic acid (S-MA) imprinted chitosan (SMIC) was prepared by cross-linking of chitosan using formaldehyde cross-linker, in the presence of S-MA as an imprint template molecule and 0.5% acetic acid solution as a solvent. Non-imprinted cross-linked chitosan (NIC) as