Kluczowe dokumenty
8.06914
Sigma-Aldrich
Kwas (R)-(-)-migdałowy
for resolution of racemates for synthesis
Synonim(y):
(R)-(-)-Mandelic acid, D-Mandelic acid, D-α-Hydroxyphenylacetic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(OH)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
210-276-6
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (acidimetric)
Formularz
crystals
siła działania
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.1 (20 °C, 60 g/L in H2O)
mp
130-132 °C
temp. przejścia
flash point >190 °C
rozpuszczalność
soluble 109.8 g/L
gęstość nasypowa
670 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O[C@H](c1ccccc1)C(=O)O
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m1/s1
Klucz InChI
IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
Komentarz do analizy
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 131 °C
Melting range (upper value): ≤ 134 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in water): -157.0 - -153.0 °
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1