Kluczowe dokumenty
726443
(1S)-2,2′-Bis[(S)-(4-methylphenyl)sulfinyl]-1,1′-binaphthalene
≥96.5% (HPLC)
Synonim(y):
(P,S,S)-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diyl-bis(p-tolylsulfoxide), (P,S,S)-pTol-BINASO, (S)-2,2′-Bis-((S)-toluene-4-sulfinyl)-[1,1′]binaphthalenyl
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥96.5% (HPLC)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]/D -750±25°, c = 1 in chloroform
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)c2ccc3ccccc3c2-c4c(ccc5ccccc45)S(=O)c6ccc(C)cc6
InChI
1S/C34H26O2S2/c1-23-11-17-27(18-12-23)37(35)31-21-15-25-7-3-5-9-29(25)33(31)34-30-10-6-4-8-26(30)16-22-32(34)38(36)28-19-13-24(2)14-20-28/h3-22H,1-2H3/t37-,38-/m0/s1
Klucz InChI
GAWRHNNPYUEUOO-UWXQCODUSA-N
Zastosowanie
- Kompleksów metali Pd i Pt, które są stosowane jako katalizatory w reakcjach hydroborowania i diborowania.
- Kompleksów metali Rh do asymetrycznej reakcji addycji arylowych kwasów boronowych z olefinami.
Opakowanie
Komentarz do analizy
Zastosowanie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Chromatograms
application for HPLCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.