Merck
724882
Sigma-Aldrich
4-Bromo-7-hydroxy-1-indanone
97%
Synonim(y):
4-Bromo-2,3-dihydro-7-hydroxy-1-indanone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7BrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
144-148 °C
grupa funkcyjna
bromo
ketone
ciąg SMILES
Oc1ccc(Br)c2CCC(=O)c12
InChI
1S/C9H7BrO2/c10-6-2-4-8(12)9-5(6)1-3-7(9)11/h2,4,12H,1,3H2
Klucz InChI
ZTWBCFVYMDBPPD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)