Merck
708453
Sigma-Aldrich
7-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
97%
Synonim(y):
7-Bromo-1-tetralone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9BrO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
75-80 °C
grupa funkcyjna
bromo
ketone
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Brc1ccc2CCCC(=O)c2c1
InChI
1S/C10H9BrO/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h4-6H,1-3H2
Klucz InChI
YGVDCGFUUUJCDF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)