Merck
717991
Sigma-Aldrich
Lithium thioethoxide
80%
Synonim(y):
Lithium ethanethiolate, Lithium ethyl sulfide, Lithium ethyl thiolate, Lithium ethylmercaptide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H5LiS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
68.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
80%
Formularz
solid
mp
316-333 °C
ciąg SMILES
[Li]SCC
InChI
1S/C2H6S.Li/c1-2-3;/h3H,2H2,1H3;/q;+1/p-1
Klucz InChI
JPSNJFMTQIIVFG-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Reactant for preparation of:
  • Microwave-assisted cleavage of aryl methyl ethers
  • Triply thiolate-bridged diiron complexes
  • (+)-batzelladine A and (-)-batzelladine D
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1