Merck
717398
Sigma-Aldrich
(S)[(Sp)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]-4-isopropyloxazoline
97%
Synonim(y):
(Sp)-1-(Diphenylphosphino)-2-[(4S)-4-isopropyl-2-oxazolyl]ferrocene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H28FeNOP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
481.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D 366°, c = 0.1 in chloroform
mp
158-162 °C
grupa funkcyjna
ether
phosphine
ciąg SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)[C@H]2COC(=N2)[C]3[CH][CH][CH][C]3P(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C23H23NOP.C5H5.Fe/c1-17(2)21-16-25-23(24-21)20-14-9-15-22(20)26(18-10-5-3-6-11-18)19-12-7-4-8-13-19;1-2-4-5-3-1;/h3-15,17,21H,16H2,1-2H3;1-5H;/t21-;;/m1../s1
Klucz InChI
FELCHLOAEMNOQM-GHVWMZMZSA-N
Zastosowanie
(S)[(Sp)-2-(difenylofosfino)ferrocenylo]-4-izopropylooksazolina może być stosowana jako chiralny ligand w syntezie metalokompleksów rodu, irydu, rutenu i osmu.
Informacje prawne
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and structure of chiral-at-metal complexes with the ligand (S)-2-[(Sp)-2-(diphenylphosphino) ferrocenyl]-4-isopropyloxazoline
Carmona D, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 691(26), 5560-5566 (2006)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
717398-100MG4061833229040