Kluczowe dokumenty
72575
(R)-(+)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]-4-isopropyl-2-oxazoline
≥97.0% (CHN)
Synonim(y):
(R)-(+)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]-4,5-dihydro-4-isopropyl-oxazole
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥97.0% (CHN)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]20/D +48±3°, c = 1.4% in chloroform
mp
85-90 °C
grupa funkcyjna
ether
phosphine
ciąg SMILES
CC(C)[C@@H]1COC(=N1)c2ccccc2P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H24NOP/c1-18(2)22-17-26-24(25-22)21-15-9-10-16-23(21)27(19-11-5-3-6-12-19)20-13-7-4-8-14-20/h3-16,18,22H,17H2,1-2H3/t22-/m0/s1
Klucz InChI
OUQSAXROROGQEE-QFIPXVFZSA-N
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?