Merck
716243
Sigma-Aldrich
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
97%
Synonim(y):
1-Isopropyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H21BN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
36-44 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)n1cc(cn1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C12H21BN2O2/c1-9(2)15-8-10(7-14-15)13-16-11(3,4)12(5,6)17-13/h7-9H,1-6H3
Klucz InChI
OGYYMVGDKVJYSU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ester pinakolowy kwasu 1-izopropylo-1H-pirazolo-4-boronowego może być stosowany jako reagent do syntezy:
  • Inhibitorów fosfodiesterazy 10A na bazie imidazo[1,2-a]pirazyny.
  • Inhibitorów KDM4 i KDM5 (rodziny demetylaz lizyny histonowej) opartych na pirydo[3,4-d]pirymidyno-4-(3H)-onie.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cell penetrant inhibitors of the KDM4 and KDM5 families of histone lysine demethylases. 2. Pyrido [3, 4-d] pyrimidin-4 (3 H)-one derivatives
Westaway SM, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 59(4), 1370-1387 (2016)