Kluczowe dokumenty
715832
Diethyl (phenylthiomethyl-13C)phosphonate
99 atom % 13C
Synonim(y):
Diethyl (phenylthiomethyl-13C)phosphonate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC10H17O3PS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.12
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Formularz
liquid
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CCOP(=O)([13CH2]Sc1ccccc1)OCC
Klucz InChI
FBUXEPJJFVDUFE-DETAZLGJSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Informacje prawne
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)