Merck
711179
Sigma-Aldrich
vBRIDP
97%
Synonim(y):
Bis(1,1-dimethylethyl)(1-methyl-2,2-diphenylethenyl)phosphine, Di-tert-butyl(1-methyl-2,2-diphenylethenyl)phosphine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H31P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
130-133 °C
grupa funkcyjna
phosphine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C\C(P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C23H31P/c1-18(24(22(2,3)4)23(5,6)7)21(19-14-10-8-11-15-19)20-16-12-9-13-17-20/h8-17H,1-7H3
Klucz InChI
CYGZMOQFIMJEIT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Preparation of biphenyls
  • Amination of aryl bromides and chlorides
Informacje prawne
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. US6455720
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago