Merck
710849
Sigma-Aldrich
3-Aminopyridine-4-carboxylic acid
95%
Synonim(y):
3-Aminoisonicotinic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
mp
305-310 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
Nc1cnccc1C(O)=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-3-8-2-1-4(5)6(9)10/h1-3H,7H2,(H,9,10)
Klucz InChI
FYEQKMAVRYRMBL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)