Merck
672513
Sigma-Aldrich
5-Aminopyridine-3-carboxylic acid
97%
Synonim(y):
5-Aminonicotinic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.12
Beilstein:
115848
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
Nc1cncc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-1-4(6(9)10)2-8-3-5/h1-3H,7H2,(H,9,10)
Klucz InChI
BYIORJAACCWFPU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masumi Katane et al.
Biochimica et biophysica acta, 1866(7), 806-812 (2018-01-03)
d-Aspartate oxidase (DDO) is a degradative enzyme that is stereospecific for the acidic amino acid d-aspartate, an endogenous agonist of the N-methyl-d-aspartate (NMDA) receptor. Dysregulation of NMDA receptor-mediated neurotransmission has been implicated in the onset of various neuropsychiatric disorders including