Merck
715107
Sigma-Aldrich
Methyl 2-aminopyridine-3-carboxylate
97%
Synonim(y):
Methyl 2-aminonicotinate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
82-86 °C
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1cccnc1N
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-11-7(10)5-3-2-4-9-6(5)8/h2-4H,1H3,(H2,8,9)
Klucz InChI
NZZDEODTCXHCRS-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)