About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5BrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
95%
Formularz
solid
mp
130-135 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
bromo
ciąg SMILES
Oc1ccc(Br)c(C=O)c1
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-7-2-1-6(10)3-5(7)4-9/h1-4,10H
Klucz InChI
SCRQAWQJSSKCFN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)