Merck
710733
Sigma-Aldrich
2,2,5-Trimethyl-4-phenyl-3-azahexane-3-nitroxide
Synonim(y):
1,1-Dimethylethyl-2-methyl-1-phenylpropyl nitroxide, tert-Butyl 1-phenyl-2-methylpropyl nitroxide, NMP universal alkoxyamine nitroxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H22NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
współczynnik refrakcji
n20/D 1.515
gęstość
0.953 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)C(N([O])C(C)(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C14H22NO/c1-11(2)13(15(16)14(3,4)5)12-9-7-6-8-10-12/h6-11,13H,1-5H3
Klucz InChI
VGHCMXLEZFMZOZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For a synthetic protocol using NMP initiators, contributed by Prof. Karen Wooley, please visit our technology spotlight.
Zastosowanie
Stable nitroxide radical useful in controlling living radical polymerizations
Piktogramy
Flame over circleSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Ox. Liq. 3
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
205.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96.1 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Block Copolymer Synthesis Using a Nitroxide-mediated Radical Polymerization (NMP) Approach
Block copolymer synthesis using a commercially available nitroxide-mediated radical polymerization (NMP) initiator
We presents an article about a micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization. RAFT (Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer) polymerization is a reversible deactivation radical polymerization (RDRP) and one of the more versatile methods for providing living characteristics to radical polymerization.
Tools for Performing ATRP
Zobacz wszystko
Protokoły
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
Sigma-Aldrich presents an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
Polimeryzacja za pomocą procedur ATRP zademonstrowana przez grupę badawczą prof. Dave'a Haddletona z University of Warwick.
Sigma-Aldrich presents an article about the typical procedures for polymerizing via ATRP, which demonstrates that in the following two procedures describe two ATRP polymerization reactions as performed by Prof. Dave Hadddleton′s research group at the University of Warwick.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
R706752-1EA