Merck
704016
Sigma-Aldrich
4-Cyano-2-fluoropyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3FN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
29-34 °C
grupa funkcyjna
fluoro
nitrile
ciąg SMILES
Fc1cc(ccn1)C#N
InChI
1S/C6H3FN2/c7-6-3-5(4-8)1-2-9-6/h1-3H
Klucz InChI
DYQMGPSBUBTNJZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
180.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
82.2 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)