Kluczowe dokumenty
695696
2-Hydroxybenzaldehyde phenylhydrazone
97%
Synonim(y):
Salicylic aldehyde phenylhydrazone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H12N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
140-145 °C
ciąg SMILES
Oc1ccccc1\C=N\Nc2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2O/c16-13-9-5-4-6-11(13)10-14-15-12-7-2-1-3-8-12/h1-10,15-16H/b14-10+
Klucz InChI
SERARPRVBWDEBA-GXDHUFHOSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?