Merck
691194
Sigma-Aldrich
trans-1-Iodo-1-octene
≥95.0% (GC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.11
Beilstein:
2346520
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (GC)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.502
grupa funkcyjna
alkyl halide
iodo
ciąg SMILES
CCCCCC\C=C\I
InChI
1S/C8H15I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h7-8H,2-6H2,1H3/b8-7+
Klucz InChI
SJZDDNSUIVLYIN-BQYQJAHWSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)