Merck
385514
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Bromopropionic acid
99% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(Br)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.97
Beilstein:
1720261
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99% (sum of enantiomers, GC)
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D −25°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.470
bp
78 °C/4 mmHg (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
gęstość
1.696 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@H](Br)C(O)=O
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Klucz InChI
MONMFXREYOKQTI-REOHCLBHSA-N
Zastosowanie
Used for the direct enantiomeric assay of carboxylic acids by proton NMR.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Tetrahedron Asymmetry, 3, 25-25 (1992)