Merck
306800
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-Chloropropionic acid
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(Cl)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.52
Beilstein:
1720258
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D +14°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4345 (lit.)
bp
185-188 °C (lit.)
gęstość
1.258 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
chloro
ciąg SMILES
C[C@@H](Cl)C(O)=O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1
Klucz InChI
GAWAYYRQGQZKCR-UWTATZPHSA-N
Zastosowanie
Kwas(R)-(+)-2-chloropropionowy może być stosowany jako materiał wyjściowy w syntezie:
  • Kwasu tiolaktynowego, kluczowego związku pośredniego, który jest stosowany do otrzymywania 2(R),5(S)-oksatiolanonów w reakcji z piwalaldehydem.
  • Chlorku(R)-2-chloropropionylu, kluczowego związku pośredniego, który jest wykorzystywany w syntezie pochodnej(R)-4,5-dihydro-5-metylopirydyno-3(2H)-onu z pierścieniem pirazolopirydynowym jako potencjalnego inhibitora fosfodiesterazy.
  • Pochodne 2-chloropropionamidu jako inhibitory izomerazy disiarczku białka (PID).
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cedric L Hugelshofer et al.
The Journal of organic chemistry, 84(21), 14069-14091 (2019-09-20)
We provide a full account of our synthetic studies targeting the hexacyclic calyciphylline B-type alkaloids, a subfamily of the Daphniphyllum natural products. Following an initial set of synthetic strategies focused on constructing the piperidine core of the calyciphylline B-type framework