Merck
685046
Sigma-Aldrich
(1,5-Cyclooctadiene)(hexafluoroacetylacetonato)iridium(I)
About This Item
Wzór liniowy:
Ir(C8H12)(C5HF6O2)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
507.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
crystals
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: iridium
reagent type: catalyst
mp
101-110 °C
ciąg SMILES
C1CC=CCCC=C1.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Ir])C(F)(F)F
InChI
1S/C8H12.C5H2F6O2.Ir/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h1-2,7-8H,3-6H2;1,12H;/q;;+1/p-1/b2-1-,8-7-;2-1-;
Klucz InChI
OKTLBVPUXQRXFV-OJKFPHAYSA-M
Zastosowanie
  • Catalyst for deuteration of aromatics, nitrogen heterocycles, anilines and other compounds
Useful catalyst for deuterium labeling.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Garman, R.N. et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 48, 75-75 (2005)