Kluczowe dokumenty
681539
(S)-(–)-3-3′-Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1,1′-bi-2-naphthol
95%
Synonim(y):
(1S)-3,3′-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]1,1′-binaphthalene-2,2′-diol
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
(Powder or Crystals or Solid or Chunks)
aktywność optyczna
[α]22/D -56°, c = 1 in chloroform
mp
215-219 °C
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
Oc1c(cc2ccccc2c1-c3c(O)c(cc4ccccc34)-c5cc(cc(c5)C(F)(F)F)C(F)(F)F)-c6cc(cc(c6)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C36H18F12O2/c37-33(38,39)21-9-19(10-22(15-21)34(40,41)42)27-13-17-5-1-3-7-25(17)29(31(27)49)30-26-8-4-2-6-18(26)14-28(32(30)50)20-11-23(35(43,44)45)16-24(12-20)36(46,47)48/h1-16,49-50H
Klucz InChI
PGXMYJSTCAQJBY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)