Kluczowe dokumenty
681342
Potassium (bromomethyl)trifluoroborate
90%
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
90%
Formularz
solid
mp
225-230 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
[K+].F[B-](F)(F)CBr
InChI
1S/CH2BBrF3.K/c3-1-2(4,5)6;/h1H2;/q-1;+1
Klucz InChI
AZDFPIRYUOCVCJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
- Synthesis of functionalized ethyltrifluoroborates
- SN2 displacement with alkoxides
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
These bench stable Potassium Organotrifluoroborates are useful for Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions and have also been used for a variety of other C-C bond forming reactions. Importantly, these reagents are compatible with a wide range of functional groups and are stable to many commonly used and harsh reaction conditions.