Key Documents
416908
B-Iodo-9-BBN solution
1.0 M in hexanes
Synonim(y):
9-Iodo-9-borabicyclo[3.3.1]nonane solution
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
stężenie
1.0 M in hexanes
gęstość
0.816 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
IB1C2CCCC1CCC2
InChI
1S/C8H14BI/c10-9-7-3-1-4-8(9)6-2-5-7/h7-8H,1-6H2/t7-,8+
Klucz InChI
YAYIUFDUYUYPJC-OCAPTIKFSA-N
Opis ogólny
B-Iodo-9-BBN is a boron-based organic compound that is commonly used as a reagent in organic synthesis for the iodoboration of alkynes, enolboration, the demethylation of phenol methyl ethers, and synthesis of boron-containing compounds.
Zastosowanie
B-Iodo-9-BBN solution (1.0 M in hexanes) can be used as a Lewis acid in the selective synthesis of δ-keto esters via a Michael-type addition reaction to α,β-unsaturated ketones.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-9.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-23 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?