Merck
680710
Sigma-Aldrich
Rhodium on carbon
Evonik NOBLYST® P3053 5% Rh
About This Item
Wzór liniowy:
Rh
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: rhodium
reagent type: catalyst
zakres etykietowania
5 wt. % loading (dry basis)
masa
Unit excludes wt. of H2O
Matryca
carbon, wet support
ciąg SMILES
[Rh]
InChI
1S/Rh
Klucz InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Informacje prawne
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)