Key Documents
83711
Sigma-Aldrich
Rhodium on activated charcoal
5% rhodium (Rh) basis
About This Item
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
przydatność reakcji
core: rhodium
reagent type: catalyst
stężenie
5% Rh
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)