Kluczowe dokumenty
679305
Triethoxy(octyl)silane
deposition grade, 97%, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Octyltriethoxysilane
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
deposition grade
Poziom jakości
Próba
97%
99.99% trace metals basis
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.417 (lit.)
tw
84-85 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C14H32O3Si/c1-5-9-10-11-12-13-14-18(15-6-2,16-7-3)17-8-4/h5-14H2,1-4H3
Klucz InChI
MSRJTTSHWYDFIU-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Chemia reaktywnych silikonów: Koncentracja na produkcji czystego krzemu, polimeryzacji i kontrolowanych reakcjach stereochemicznych.
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Silica is a very popular inorganic nanomaterial used in a wide range of applications including fillers for rubber, catalyst supports, separation media, carriers in food and agriculture, and abrasive/anticaking agents in cosmetics. It is also widely believed to be an important material for biomedical applications for following reasons.