Merck
678562
Sigma-Aldrich
1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethylphospholano]benzene monooxide
kanata purity
Synonim(y):
(2S,5S)-1-{2-[(2S,5S)-2,5-Dimethylphospholan-1-yl]phenyl}-2,5-dimethylphospholane 1-oxide, S,S-Me-BozPhos
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H28OP2
Masa cząsteczkowa:
322.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]22/D +170, c = 1 in chloroform
mp
105-115 °C
grupa funkcyjna
phosphine oxide
phosphine
ciąg SMILES
C[C@H]1CC[C@H](C)P1c2ccccc2P3(=O)[C@@H](C)CC[C@@H]3C
InChI
1S/C18H28OP2/c1-13-9-10-14(2)20(13)17-7-5-6-8-18(17)21(19)15(3)11-12-16(21)4/h5-8,13-16H,9-12H2,1-4H3/t13-,14-,15-,16-/m0/s1
Klucz InChI
ORZVYNTUPREFTI-VGWMRTNUSA-N
Informacje prawne
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)